usage
sufficient for 10 x 96 multiwell tests (11920685001), sufficient for 96 multiwell tests (11774425001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
photometric
storage temp.
2-8°C
General description
在诱导细胞凋亡或在坏死细胞释放细胞胞质组蛋白复合DNA片段(单核小体和寡核小体)后,可使用该试剂盒对该DNA片段进行相对定量。由于该检测不需要预先标记细胞,因此即使是在体外未增殖的细胞(例如新鲜分离的肿瘤细胞)中,也可以检测细胞凋亡过程中基因组DNA的核小体内降解情况。检测使用的抗体不是物种特异性的,因此该试剂盒可用于检测多种物种的细胞。
Application
Biochem/physiol Actions
抗组蛋白可与多种物种(例如人、小鼠、大鼠、仓鼠、牛、负鼠、非洲爪蟾)的组蛋白H1、H2A、H2B、H3和H4反应。抗DNA可与单链DNA和双链DNA结合。因此,ELISA可检测多种物种的单核小体和寡核小体,且可用于检测不同细胞系统中的凋亡细胞死亡。
Features and Benefits
检测时间:3 - 4小时
阴性对照:根据细胞培养条件,每份指数生长期的永久细胞培养物均含有一定量的死细胞(通常约3-8%)。在免疫检测中,未经处理的样品(不含细胞死亡诱导剂)中的这些固有死细胞会产生一定的吸光度值(阴性对照)。
阳性对照:DNA-组蛋白复合物作为阳性对照。
样本材料:细胞系的细胞质级分(裂解物)、离体细胞、细胞培养上清和血清或血浆
阴性对照:根据细胞培养条件,每份指数生长期的永久细胞培养物均含有一定量的死细胞(通常约3-8%)。在免疫检测中,未经处理的样品(不含细胞死亡诱导剂)中的这些固有死细胞会产生一定的吸光度值(阴性对照)。
阳性对照:DNA-组蛋白复合物作为阳性对照。
样本材料:细胞系的细胞质级分(裂解物)、离体细胞、细胞培养上清和血清或血浆
- 一步法ELISA
- 灵敏度高:(5 x 102细胞/ml)
- 快速:(3 - 4小时)
- 包含阳性对照
- 无需预先标记细胞
- 非放射性分析系统
- 没有物种限制
- 易操作
- 背景低
- 抑制人抗小鼠因子
- 功能测试
Packaging
1个试剂盒包含10种组分。
- 11774425001(1个试剂盒包含10个组分)
- 11920685001(1个试剂盒包含10个组分)
Preparation Note
工作溶液:工作溶液制备
除了随试剂盒提供的即用型解溶液,您还需要制备以下工作溶液:
注意:只能使用双蒸水配制冻干物。
抗组蛋白生物素
用450 μl双蒸水复溶冻干物,持续10分钟,然后充分混合。
用途:免疫试剂组分。
抗DNA过氧化物酶
用450 μl双蒸水复溶冻干物,持续10分钟,然后充分混合。
用途:免疫试剂组分。
阳性对照
用450 μl双蒸水复溶冻干物,持续10分钟,然后充分混合。
用途:ELISA步骤1。
ABTS片
根据测试样品的数量,从7号瓶取1、2或3片溶于5、10或15 ml底物缓冲液中。
用途:ELISA步骤5。
ABTS终止液
如果看到浑浊或沉淀,温热至37℃,同时摇动直至溶液澄清。
用途:ELISA步骤6。
储存条件(工作液):抗组蛋白生物素:2至8℃储存2个月
ABTS片:避光储存1个月。使用前可达到15至25℃。
ABTS终止液:2至8℃可储存到标签上印的失效期。
除了随试剂盒提供的即用型解溶液,您还需要制备以下工作溶液:
注意:只能使用双蒸水配制冻干物。
抗组蛋白生物素
用450 μl双蒸水复溶冻干物,持续10分钟,然后充分混合。
用途:免疫试剂组分。
抗DNA过氧化物酶
用450 μl双蒸水复溶冻干物,持续10分钟,然后充分混合。
用途:免疫试剂组分。
阳性对照
用450 μl双蒸水复溶冻干物,持续10分钟,然后充分混合。
用途:ELISA步骤1。
ABTS片
根据测试样品的数量,从7号瓶取1、2或3片溶于5、10或15 ml底物缓冲液中。
用途:ELISA步骤5。
ABTS终止液
如果看到浑浊或沉淀,温热至37℃,同时摇动直至溶液澄清。
用途:ELISA步骤6。
储存条件(工作液):抗组蛋白生物素:2至8℃储存2个月
ABTS片:避光储存1个月。使用前可达到15至25℃。
ABTS终止液:2至8℃可储存到标签上印的失效期。
特定样品中即将死亡/死亡细胞的准确检出限主要取决于细胞死亡动力学、所用的细胞毒性剂和总细胞群中受影响细胞的量。在使用U937/喜树碱(CAM)作为细胞死亡的细胞模式系统时,免疫检测可特异性检测125细胞当量/孔的细胞质级分中的单核小体和寡核小体。
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
单位换算:1 mU = 1 x 10-3 OD (1 mU = 0.001 OD)。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Anti-histone-biotin antibody (clone H11-4)
- Anti-DNA-POD antibody (clone MCA-33)
- Positive Control
- Incubation Buffer
- Lysis Buffer
- Substrate Buffer
- ABTS Substrate Tablet
查看所有结果 (10)
signalword
WarningDanger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
存储类别
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_c
does not flash