生物来源
sheep
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
lyophilized
包装
pkg of 200 μg
制造商/商品名称
Roche
同位素/亚型
IgG
储存温度
2-8°C
一般描述
特异性
应用
- ELISA
- 免疫组织细胞化学
- 原位杂交
- 蛋白质印迹
生化/生理作用
制备说明
- ELISA:适于包膜:2至4μg/ml
- 免疫组织细胞化学:0.5至2μg/ml
- 原位 杂交:0.2至0.4μg/ ml
- 蛋白质印迹:0.5至2μg/ml
工作溶液:用于包膜应用:PBS(磷酸盐缓冲盐水),pH 7.4
重悬
分析说明
其他说明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.