描述
N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methyl-sulfate
质量水平
方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 5 × 400 μL (10 U/μl)
制造商/商品名称
Roche
技术
transfection: suitable
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI key
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
特点和优势
- 操作简便:将脂质体与DNA溶液进行简单混合,即可直接添加到细胞中
- 高效:效率比磷酸钙(沉淀)法或DEAE-葡聚糖法高5至100倍
- 温和:无细胞毒性效应
- 灵活:有无血清的条件下均十分有效。适用于各类物种以及不同细胞类型(如昆虫细胞、哺乳动物细胞)。兼容瞬转或稳转的操作流程。
- 在MBS(MES缓冲溶液,pH 6.2,氩气下封装)中保存的含水分散体(脂质体),1mg/ml,经过滤消毒。
制备说明
最佳工作浓度取决于若干参数,包括所使用的细胞类型、应用浓度与核酸种类(DNA、RNA),以及孵育时间。对于所研究的某一细胞类型转染条件的优化至关重要。
细胞毒性在浓度高达100μg/ml的条件下未发现细胞毒性(PBLs,HeLa 细胞)。
其他说明
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
商品
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
相关内容
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.