方案
>97%
表单
crystalline solid
分子量
307.1
包装
pkg of 1 g
制造商/商品名称
Roche
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
通常用作 DNA 的 S 期合成的标记物。
应用
5-溴-2′-脱氧尿苷已用于在细胞增殖研究中标记细胞周期S期细胞和原代肝细胞。
可被免疫化学检测到的核苷酸,可代替胸苷掺入 DNA 中。根据姐妹染色单体交换 (SCE) 方法,用于体内 DNA 合成研究 和致突变物质检测。
生化/生理作用
用作遗传研究中诱变剂的胸苷类似物。在 S 期可选择性结合到细胞 DNA 中。
质量
纯度 :97%(来自 N),色谱均一
制备说明
工作浓度: 据文献报道用于细胞培养,终浓度为 10μmol/l。
据文献报道,5~50 mg/kg 体重小鼠已用于细胞增殖的检测。
工作溶液的制备
对应于 Roche 细胞增殖 ELISA、BrdU 试剂盒和 Roche 5-溴-2′ 中包含的 BrdU 标记试剂-脱氧尿苷标记和检测试剂盒,将物质溶于 PBS 中,制备 BrdU 工作液至 10 mM 储备液(BrdU 的分子量 = 307.1 D)。对于 体内 使用, BrdU 溶解在 PBS 中;对于 体外 BrdU 的使用,溶于双蒸水中,浓度与 10 mM 相同。
储存条件(工作液):-15 至-25°C
据文献报道,5~50 mg/kg 体重小鼠已用于细胞增殖的检测。
工作溶液的制备
对应于 Roche 细胞增殖 ELISA、BrdU 试剂盒和 Roche 5-溴-2′ 中包含的 BrdU 标记试剂-脱氧尿苷标记和检测试剂盒,将物质溶于 PBS 中,制备 BrdU 工作液至 10 mM 储备液(BrdU 的分子量 = 307.1 D)。对于 体内 使用, BrdU 溶解在 PBS 中;对于 体外 BrdU 的使用,溶于双蒸水中,浓度与 10 mM 相同。
储存条件(工作液):-15 至-25°C
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Muta. 1B - Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Yukinobu Goto et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 285(2), C253-C259 (2003-04-04)
The present study was designed to develop methods to study the production and release of monocytes from the bone marrow using the thymidine analog 5'-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU). Dividing monocytes in bone marrow were labeled with BrdU (MOBrdU), and their release into
Hwan-Ki Kim et al.
Experimental neurobiology, 29(6), 417-424 (2020-12-08)
The myelination of axons in the vertebrate nervous system through oligodendrocytes promotes efficient axonal conduction, which is required for the normal function of neurons. The central nervous system (CNS) can regenerate damaged myelin sheaths through the process of remyelination, but
Effects of Wnt5a protein on proliferation and apoptosis in JAR choriocarcinoma cells
Peng S, et al.
Molecular Medicine Reports, 4(1), 99-104 (2011)
K M Connolly et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 41(1), 1-6 (1993-01-01)
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) was evaluated as a marker of cell proliferation in formalin-fixed rat liver tissue through a comparative study with the thymidine analogue 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU). The comparison was conducted through the introduction of a dual immunohistochemical procedure
Loss of Integrin $\alpha$v$\beta$8 in Murine Hepatocytes Accelerates Liver Regeneration
Greenhalgh SN, et al.
The American Journal of Pathology, 189(2), 258-271 (2019)