Merck
05893151001
Roche
Transcriptor 通用 cDNA 预混液
sufficient for 100 reactions, suitable for cDNA synthesis, suitable for RT-PCR, suitable for RT-qPCR
别名:
RT-PCR | cDNA合成
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106313
NACRES:
NA.55
品質等級
用途
sufficient for 100 reactions
特點
dNTPs included: no
hotstart: no
製造商/商標名
Roche
包裝
kit of for 100 reactions
技術
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
輸入
purified RNA
檢測方法
probe-based
一般說明
即用型反应混合物适用于所有实时PCR系统上的两步法RT-qPCR。
Transcriptor Universal cDNA Master是一种便捷的解决方案,可为两步法RT-qPCR缩短cDNA合成所需的时间。两管试剂包含所有所需的试剂,包括随机六聚体引物、核苷酸、缓冲液和酶,最大限度地减少了移液操作。通过将Transcriptor Universal cDNA Master预混液与RealTime ready Cell Lysis Kit相结合,可以直接使用细胞裂解物,从而进一步加速实时PCR,实现了最大的便利性。该试剂盒包含的独特酶具有广泛的温度范围,适用于高温逆转录。 Transcriptor Universal cDNA Master具有极高的特异性和灵敏度,即使是困难的复杂RNA模板也适用。在实时RT-PCR中,对低拷贝和高拷贝基因均获得了出色的性能和线性响应。 Transcriptor Universal cDNA Master兼容LightCycler®仪器以及所有其他需要用参比染料进行标准化的实时PCR仪器。
灵敏、准确的RT-PCR分析是实现有价值的分子遗传分析的先决条件。为逆转录和cDNA合成过程选择合适的酶,对于获得高产量的高质量全长cDNA是至关重要的,这忠实于原始细胞RNA。
我们提供全面的Transcriptor逆转录产品,包括:
  • 在实时PCR中具有精细性能和广泛动态范围的酶。
  • 用于高温逆转录并且从具有二级结构的RNA合成cDNA的酶。
  • 高保真Transcriptor产品,具有校对活动,适用于需要最高序列精度的应用。
應用
逆转录是分子生物学的标志。使用PCR或实时PCR将RNA转化为DNA并进行定性和定量RNA分析的能力,已经彻底改变了基因表达分析。定量逆转录聚合酶链反应(RT-PCR或qRT-PCR)现在是mRNA检测和定量的标准,其灵敏度足以定量单个细胞的RNA。
RT-PCR还用于cDNA文库创建、PCR的分子克隆以及测序。 Transcriptor Universal cDNA Master是一种方便快速的cDNA合成和实时PCR分析解决方案。无论您使用哪款PCR仪器,这种两管式预混液都能够充分发挥您的qRT-PCR分析潜力。
特點和優勢
  • 通过轻松设置,即可节省宝贵的资源。
只需添加您的RNA。该试剂盒中的两管试剂包含逆转录所需的所有试剂,包括随机六聚体引物、核苷酸、缓冲液和酶
  • 快速的实验方案,可节省时间。
经优化的预混液能够显著缩短逆转录时间(10分钟)和设置时间。
  • 将这种预混液与用于细胞裂解物的Roche RealTime ready Cell Lysis Kit相结合,能够最大限度提高便利性,省去RNA纯化步骤。
  • 能够对最困难的模板进行转录。
Transcriptor逆转录酶的高热稳定性和经过特殊优化的缓冲系统,能够耐受高达+ 60°C的培养温度,即使是最具挑战性的二级结构也能准确转录。
  • 对您的qRT-PCR实验实现可靠的标准化和定量。
在至少六个数量级的线性动态范围内获得灵敏的可重现结果。
  • 提高两步法qRT-PCR的灵敏度和特异性。
产生较低的循环阈值(Ct),从低至0.1pg总RNA的目标量开始。
成分
  • Transcriptor通用逆转录酶,20倍浓缩
  • Transcriptor通用反应缓冲液,5倍浓缩
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
LightCycler is a registered trademark of Roche
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Sex Dependent Hepatoprotective Role of IL 22 Receptor Signaling in Non Alcoholic Fatty Liver Disease Related Fibrosis
Abdelnabi, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 14, 1269-1269 (2022)
Genetically unmatched human iPSC and ESC exhibit equivalent gene expression and neuronal differentiation potential
Marei, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Adi Zheng et al.
Journal of cell science, 135(5) (2022-01-05)
High-density lipoproteins (HDLs) prevent cell death induced by a variety of cytotoxic drugs. The underlying mechanisms are however still poorly understood. Here, we present evidence that HDLs efficiently protect cells against thapsigargin (TG), a sarco/endoplasmic reticulum (ER) Ca2+-ATPase (SERCA) inhibitor
Monia Souidi et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-15)
Numerous protocols of cardiac differentiation have been established by essentially focusing on specific growth factors on human pluripotent stem cell (hPSC) differentiation efficiency. However, the optimal environmental factors to obtain cardiac myocytes in network are still unclear. The mesoderm germ