Merck
11855476001
Roche
Titan One Tube RT-PCR 系统
sufficient for 100 reactions, kit of 1 (4 components), suitable for RT-PCR, hotstart: no
别名:
RT-PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106313
用途
sufficient for 100 reactions
品質等級
特點
dNTPs included: no
hotstart: no
包裝
kit of 1 (4 components)
製造商/商標名
Roche
參數
42-60 °C optimum reaction temp.
技術
RT-PCR: suitable
輸入
purified RNA
儲存溫度
−20°C
一般說明
Titan One Tube RT-PCR系统使用逆转录酶(RT)禽骨髓成纤维细胞病毒(AMV)进行第一链cDNA合成,Expand高保真酶混合物由Taq DNA聚合酶和具有校对活性的聚合酶组成,可通过聚合酶链反应(PCR)进行cDNA扩增。校对活性可提高PCR的保真度。Titan One Tube RT-PCR 系统:
  • 由于具有校对功能,因而可降低PCR中的错误率。与Taq DNA聚合酶相比,保真度提高了三倍。
  • 由于所有三种酶都具有很高的效率,因此提供了更高的灵敏度。
  • 比常规的两步RT-PCR更快。
特異性
反应特异性很大程度上取决于引物设计和DNA污染情况。
为了排除DNA靶向检测中的人为干扰,反应中应引入适当的阳性对照与阴性对照。
热灭活:94℃下处理2分钟
逆转录酶AMV
應用
Titan One Tube RT-PCR 系统用于:
  • 扩增病毒RNA中包含miRNA靶标(miRT)插入/应答元件的区域
  • 用于确定是否存在RNA模板
  • 稀有信息的克隆,无需构建 cDNA 文库
  • 基因表达水平的定量
特點和優勢
Titan One Tube RT-PCR 系统:
  • 高保真度:Expand 高保真酶混合物具有校正活性,可降低聚合酶链反应(PCR)的错误率
  • 与Taq DNA聚合酶相比,保真度提高了三倍
  • 由于所有三种酶都具有很高的效率,因此提供了更高的灵敏度
  • 比常规的两步逆转录酶(RT)-PCR更快
  • 由于使用了Expand PCR系统,因此可通过RT-PCR对至多全长6 kb的cDNA进行扩增
包裝
1 套包含 4 种成分的试剂盒
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利要求及其对应的境外同等专利的保护。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品仅用于购买者′内部的研究用途。无权使用任何其他专利权利,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者′的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。</ br>买方须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利No. 6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者′的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需用于Roche专利声明的人类和兽医诊断用途,需另外征得Roche许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从Roche购买许可证的更多信息可以通过联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German以获得许可证。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Thermo Fisher Scientific的许可部门 ,5791 Van Allen Way,Carlsbad,California 92008,USA。
Expand is a trademark of Roche
Titan is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Reverse Transcriptase AMV and Expand High Fidelity Enzyme Mix in storage buffer
  • RT-PCR Reaction Buffer 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution, 25 mM
  • DTT Solution, 100 mM
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Autumn J Ruiz et al.
Journal of virology, 90(8), 4078-4092 (2016-02-13)
Mengovirus, a member of thePicornaviridaefamily, has a broad cell tropism and can cause encephalitis and myocarditis in multiple mammalian species. Attenuation has been achieved by shortening the polycytidine tract in the 5' noncoding region (NCR). A poly(C)-truncated strain of mengovirus
Noura B Elsedawy et al.
Molecular therapy oncolytics, 17, 484-495 (2020-06-13)
Infectious nucleic acid has been proposed as a superior formulation for oncolytic virus therapy. Oncolytic picornaviruses can be formulated as infectious RNA (iRNA), and their unwanted tropisms eliminated by microRNA (miRNA) detargeting. However, genomic insertion of miRNA target sequences into
Yogesh R Suryawanshi et al.
Molecular therapy oncolytics, 23, 1-13 (2021-10-01)
A dual microRNA-detargeted oncolytic Mengovirus, vMC24NC, proved highly effective against a murine plasmacytoma in an immunocompetent syngeneic mouse model; however, there remains the concern of escape mutant development and the potential for toxicity in severely immunocompromised cancer patients when it