物料
borosilicate glass
制造商/商品名称
MilliSolve
技术
vacuum filtration: suitable
应用
filtration
运输
ambient
相关类别
一般描述
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃盖,47 mm,与Millipore MilliSolve套件配套使用
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore MilliSolve套件的附件。
玻璃盖,47 mm,与Millipore MilliSolve套件配套使用
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore MilliSolve套件的附件。