Key Documents
VPMH205000
Millipore
Viresolve® Pro+ Magnus支架
别名:
Viresolve® Pro+ Magnus Holder (for 1 to 5 Devices and 1 to 5 Shields and Shield H)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
316L stainless steel component(s) (structural)
品質等級
製造商/商標名
Viresolve®
長度 × 寬度 × 高度
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Viresolve® Magnus夹具专用于大容量液体处理。Viresolve® Pro+ Magnus夹具专用于运载组合Viresolve® Pro Shield或Shield H防护预滤器的Viresolve® Pro病毒过滤装置。无产品接触设计免去清洁验证需要。该夹具VPMH205000可容纳1-5个过滤装置。
特點和優勢
  • 手动液压方式轻松夹持装置
  • 竖直安装,占地面积达到最小,使用更加方便(一放一夹即可使用)
法律資訊
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany