主要文件
UFC700308
Millipore
Centricon® Plus离心过滤器
MWCO 3 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
别名:
Centrifuge concentrator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
特點
holdup volume 75 μL
製造商/商標名
Amicon® Ultra
Centricon®
參數
15-70 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
western blot: suitable
長度
121 mm
直徑
6 cm
過濾面積
19 cm2
孔徑
3 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Centricon Plus-70离心式滤器是一种设计用于快速处理15至70 mL生物水溶液的一次性使用装置。它仅可与吊篮式转子离心机兼容。Centricon Plus-70装置仅需25分钟便能将绝大多数的70 mL溶液浓缩至350 μL(某些溶液可能需要的时间会略长)。
•90%的常见回收率
•50X至200X的浓缩
•低保留体积
•聚丙烯外壳将结合将至最低
•限定死体积可防止离心至干燥
•即用型。无需组装
应用:
•对色谱柱洗出液进行浓缩和除盐
•浓缩单克隆抗体
•浓缩培养基上清液的蛋白或病毒
•澄清组织匀浆和细胞裂解液
•缓冲液置换或渗滤
滤器类型:超滤
應用
3 kDa截止值,15 mL至70 mL体积
特點和優勢
最小最终浓缩体积:350 µL
外觀
色码:透明
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
其他客户在看
商品
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
本页内容讨论了使用超滤膜进行蛋白样品制备的原理和优势。应用包括溶剂置换、蛋白样品浓缩或纯化。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
查看所有结果