Key Documents
UFC30LG25
Millipore
Ultrafree®离心过滤器,0.4 mL样品体积
pore size 0.2 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
别名:
Centrifuge filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 5 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
45 mm
直徑
10.6 mm
過濾面積
0.2 cm2
孔徑
0.2 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Ultrafree®-MC(0.5 mL)和 Ultrafree-CL(2 mL)离心式过滤器是一次性过滤器,用来去除生物水溶液中的颗粒。这些装置有两种处理体积和一系列微孔滤膜(从0.1至5.0 µm),过滤速度快,再现性好。还提供已预先灭菌的过滤器。用于1.5 mL(-MC)和15 mL(–CL)离心管定角转子中。
•从0.1至5.0 µm五种不同孔径
•还提供经预先灭菌的过滤器
•快速过滤和高度重现性
•用于1.5 mL离心管定角转子中
应用
•去除水溶液样品或某些溶剂样品中的颗粒和沉淀物
•处理蛋白和核酸溶液的理想选择
應用
固定角度微量离心机转子,最大转速 12,000 x g
孔径0.2 µm,亲水性PTFE,0.4 mL,非无菌
外觀
色码:黄色
法律資訊
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Pengfei Cao et al.
eLife, 8 (2019-12-07)
The target of rapamycin (TOR) kinase is an evolutionarily conserved hub of nutrient sensing and metabolic signaling. In plants, a functional connection of TOR activation with glucose availability was demonstrated, while it is yet unclear whether branched-chain amino acids (BCAAs)