主要文件
TX0278
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191504
EC索引号:
203-726-8
产品名称
四氢呋喃, Reagent
等级
reagent
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.05% Water (H2O)
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值(酸碱度)
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
转变温度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-6.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-21.2 °C - closed cup