主要文件
5.89568
Sigma-Aldrich
四氢呋喃
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
NACRES:
NA.22
等级:
anhydrous
方案:
≥99.9%
沸点:
65-67 °C (lit.)
蒸汽压:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
产品名称
四氢呋喃, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
等级
anhydrous
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9%
自燃温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
沸点
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-6.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-21.2 °C - closed cup