product name
四氢呋喃, ≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
自燃溫度
610 °F
包含
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup