一般描述
该试剂增强了含有SV40早期启动子的质粒在转染细胞中的瞬时表达。可用500mM储备液(1mL)。完整的方案随附在运输中。
应用
丁酸钠可以提高瞬时和稳定转染的转染和表达效率。它增加了由SV40早期启动子驱动的插入片段的增强子依赖性转录。这种类型的载体包括任何pSV和pSV2质粒。用丁酸钠处理转染的细胞可导致:能够表达插入片段的细胞数量增加2-3倍;稳定转染菌落数量增加10-30倍;并且在转染时用丁酸钠处理的细胞可以在初始处理后的第二个处理周重新诱导,并且在SV40早期启动子驱动的插入物的转录中产生4-7倍的增加。
该处理可用于通过磷酸钙、DEAE葡聚糖和电转移法转染的细胞。
该处理可用于通过磷酸钙、DEAE葡聚糖和电转移法转染的细胞。
储存及稳定性
在2-8°C下可保存长达2年。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1