文件
8.17500
Sigma-Aldrich
丁酸钠
special quality
别名:
丁酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NaO2
CAS号:
分子量:
110.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-857-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
244 °C
密度
1.324 g/cm3 at 30 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 98.5%
鉴别(IR):符合检验
外观(白色粉末):符合检验
游离酸/碱: ≤ 2.0 ml
重金属(Pb): ≤ 0.0005 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1