主要文件
SYPK0SIX2
Milli-Q
SynergyPak® 2 个纯化柱
For Synergy® systems to produce ultrapure water from DI (deionized) water feed
别名:
SynergyPak®纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
品質等級
特點
can remove trace contaminants
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
SynergyPak®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
孔徑
0.22 μm pore size
相容性
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SynergyPak® 精纯柱设计用于从 Milli-DI® 或 DI(无颗粒)进水产出超纯水。
该精纯柱所含全部主要净化技术,均经精心选择,去除离子和有机污染物,符合您特定应用的水质要求。
在系统维护期间,应定期更换精纯柱。
与Synergy® 超纯水净化系统一起使用。
應用
纯化柱可将水中的离子污染物去除至痕量水平。
特點和優勢
  • 更换快速简便
  • 采用活性炭、离子交换和深层过滤技术
法律資訊
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany