主要文件
SPGPM10RJ
Millipore
Millipore® Steripak压力过滤器
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 2-stack, pack of 3 ea
别名:
Steripak-GP 0.22 μm, 聚醚砜,经伽马射线辐照消毒,2架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
品質等級
無菌
sterile
產品線
Steripak
特點
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
包裝
pack of 3 ea
參數
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
技術
sterile filtration: suitable
高度
76 mm
直徑
9.9 cm
過濾器直徑
80 mm
過濾面積
100 cm2
基質
Express PLUS
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Steripak-GP过滤装置设计用于对含有或不含有血清的组织培养基进行较大规模的压力过滤。它们是一次性产品,不可高温高压消毒。这些过滤装置有两种尺寸可供选用,较小的装置能过滤不超过 10L 的液体,而较大的则过滤不超过 20L 的液体。两种尺寸都使用低蛋白结合、高流速的 0.22 µm Millipore Express 滤膜。每个装置都有一个整体式钟罩,用于瓶顶,还有一个手动的上游通气口,以防止滤膜被空气堵塞。这些装置都是无菌包装,随时可连接至泵或压力罐(未附带)。
Steripak-GP 过滤装置设计用于对含有或不含有血清的组织培养基进行较大规模的压力过滤。它们是一次性产品,不可高温高压消毒。这些过滤装置有两种尺寸可供选用,较小的装置能过滤不超过 10L 的液体,而较大的则过滤不超过 20L 的液体。
特点 & 优势:
-Millipore Express PLUS 滤膜流量大、蛋白结合低
-大规模压力过滤装置,流速快,加快了耗时的大体积过滤-10 L和20 L处理能力,属于最大的实验室规模的过滤-可手动操作瓶顶通气口,以防空气堵塞造成液流停止-钟罩使操作接收瓶的工作区域周围有更清洁的充装环境
应用:
水溶液的除菌,培养基制备,缓冲液制备
應用
仅供研究使用
原則
压力
外觀
色码:透明入口/蓝色出口
準備報告
灭菌方法
伽马射线
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:无菌过滤
  • 预期用途:水性溶液除菌;培养基制备;缓冲液制备
  • 使用说明:请参阅《Steripak用户指南》中的使用说明部分
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany