主要文件
SLHPR33RB
Millipore
Millex 聚醚砜针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PES 针式过滤器, Millex-HP 针式过滤器, Millipore Express® PES 针式过滤器, 聚醚砜针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
物料
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
质量水平
描述
Female Luer-Lok/Male Luer slip
无菌性
γ-irradiated
sterile
产品线
Millex
保质期
3 yr
特点
hydrophilic
包装
pk of 250
制造商/商品名称
Millex SLHPR33RB
参数
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技术
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
高度
27 mm
直径
33 mm
体积
200 mL
颜色
green
基质
Millipore Express®
孔径
0.45 μm
输入
tissue culture medium
aqueous solution(s)
配件
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
一般描述
Millex 无菌针式过滤器是对有机溶剂、水溶液或空气/气体进行灭菌的理想选择。许多样品制备方法都指定使用Millex过滤器,原因是它们无以伦比的质量及一致性。Millex过滤器不仅具有最小的滞留体积和较快的流速,而且还能耐受较高的工作温度,并与多种样品和溶剂化学相容,对可提取杂质的漏滤率很低。Millex过滤器是在自动控制的环境中按照最高质量标准生产的。无菌器械附有质量证书,所选器械标记用于医疗用途。
应用
直径33 mm的无菌针头滤器,配0.45 μm孔径亲水性聚醚砜(PES)滤膜。每包250个。
组织培养基、蛋白质溶液或水溶液除菌低蛋白吸附
特点和优势
特点 & 优点:
  • 根据膜类型、外壳和验证等级定制各种应用
  • 专用过滤器单元可保护血液透析传感器免受血液和水分的侵害,并用于真空管线保护
  • 低浸提物和低吸收膜可最小化样品损失
  • 更快的流速和更高的工作压力用于高性能需求
对水溶液、有机溶剂和气体进行灭菌,过滤高价值蛋白质或小分子成分
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:无菌过滤
  • 预期用途:少量水溶液的灭菌
  • 使用说明:请参阅《Millex 针式过滤器用户指南》中的使用说明部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany