主要文件
SLFHX13
Millipore
Millex疏水PTFE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
别名:
0.45 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-LG针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
制造商/商品名称
Millex
参数
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
21 mm
直径
13 mm
过滤面积
0.8 cm2
体积
10 mL
颜色
red
基质
Fluoropore®
孔径
0.45 μm
输入
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡点
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
相关类别
特点和优势
  • Millex针式过滤器, Fluoropore® PTFE, 疏水,非灭菌,可在仪器分析之前清除颗粒。
  • 过滤有机溶液-这些注射器过滤器推荐用于过滤10毫升
  • 一次性过滤器可以去除大于膜额定孔径的颗粒
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
了解膜滤器和膜选择注意事项,包括化学相容性、孔径和 MWCO、结合和光学特性,以及用于蛋白质和小分子分析物样品制备、HPLC、LC-MS 和其他分析的可萃取物。