主要文件
S8001M
Sigma-Aldrich
CpGenome人甲基化DNA标准品套装
It is intended for use as a positive control in gene methylation studies, such as bisulfite conversion of DNA with the CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit.
别名:
CpGenome Methylated DNA, Human DNA Standards, Methylated DNA Standard Set
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
种属反应性
human
制造商/商品名称
CpGenome
Upstate®
应用
genomic analysis
运输
dry ice
相关类别
一般描述
CpGenome人甲基化DNA标准液从HCT116 DKO细胞中纯化而来——该细胞含有DNA甲基转移酶的基因敲除物DNMT1 (-/-)和DNMT3b (-/-), DNA甲基化率低于5%。该标准已通过 M. SssI 甲基转移酶对所有CpG二核苷酸进行甲基化。它可在基因甲基化研究中作为阳性对照,例如用CpGenome Turbo亚硫酸氢盐修饰试剂盒(货号S7847)对DNA进行亚硫酸氢盐转化。利用CpG WIZ扩增试剂盒,通过甲基化特异性PCR (MSP)技术评估亚硫酸氢盐修饰DNA。
随附材料:
1瓶,含5 µg (20 µL) CpGenome人甲基化DNA标准液,浓度为250 ng/µL。
验证:
用CpGenome Turbo亚硫酸氢盐试剂盒(货号S7847)对CpGenome人甲基化DNA进行甲基化特异性PCR (MSP)。本试验使用了来自CpG WIZ BRCA1扩增试剂盒(货 号S7830)的三组引物:U引物集,重组为未甲基化亚硫酸氢盐修饰DNA;M引物,重组为甲基化亚硫酸氢盐修饰序列;以及W引物,重组为未经亚硫酸氢盐修饰的未甲基化或甲基化DNA。只有M引物形成甲基化的DNA标准品
。CpGenome和CpG WIZ是Serologicals Corporation的商标。 CpG WIZ甲基化产品运用了约翰霍普金斯大学医学院独家许可的技术。 甲基化特异性PCR(MSP)技术包含受美国专利号5,786,146保护。
应用
研究类别
表观遗传学&核功能
外形
缓冲液液体溶液,含 10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA,pH 8.0
储存及稳定性
建议储存:自收货之日起,最多可在-20°C下稳定保存6个月。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
访问文档库
Questions
  1. Hello. I wonder the length of methylated dna in this product. Is it a completely entire human genome or fragmented in different dna molecules in different sizes as a mixture. Thank you for your reply in advance.
    1 answer
    1. Product length is not determined. There is no specific fragmentation step in the preparation of the standards.