S7803
CpG WIZ™ MGMT - 甲基化特异性PCR测定
The components of the CpG WIZ MGMT Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples.
别名:
MGMT Methylation Assay, Methylation PCR Kit
一般說明
经5′端的胞嘧啶甲基化为鸟嘌呤对几个真核基因的表达具有深远的影响(Bird, 1992)。在正常细胞中,甲基化主要发生在CG贫乏区域,而富含CG的区域(称为CpG岛)则保持未甲基化状态。在永生化和转化的细胞(Antequera, 1990)中,正常未甲基化的CpG岛的异常甲基化已被报道为一个相对频繁的事件,并且与人类癌症(Merlo, 1995)中已定义的肿瘤抑制基因的转录失活有关。O(6)-甲基鸟嘌呤DNA甲基转移酶(MGMT)是表现出特征性高甲基化的基因的一个例子。
甲基化特异性PCR(MSP)是一种利用少量DNA灵敏检测异常基因甲基化的新技术(Herman,1996)。该过程采用最初的亚硫酸氢盐反应来修饰DNA,然后使用设计用于区分甲基化和未甲基化DNA的特异性引物进行PCR扩增。
甲基化特异性PCR(MSP)是一种利用少量DNA灵敏检测异常基因甲基化的新技术(Herman,1996)。该过程采用最初的亚硫酸氢盐反应来修饰DNA,然后使用设计用于区分甲基化和未甲基化DNA的特异性引物进行PCR扩增。
應用
CpG WIZ MGMT扩增试剂盒的组件包括DNA样品亚硫酸氢盐修饰后PCR扩增所需的组件。提供足够的试剂来分析25个样品。
技术原理
使用CpGenome DNA修饰试剂盒(目录号S7820)或CpGENOME 快速DNA修饰试剂盒(目录号S7824)可促进初始亚硫酸氢盐反应,而CpG WIZ MGMT扩增试剂盒包含所需的试剂用于基因特异性PCR扩增反应。
使用CpGenome DNA修饰试剂盒(目录号S7820)或CpGENOME 快速DNA修饰试剂盒(目录号S7824)可促进初始亚硫酸氢盐反应,而CpG WIZ MGMT扩增试剂盒包含所需的试剂用于基因特异性PCR扩增反应。
成分
CpG WIZ MGMT扩增试剂盒的组件包括DNA样品亚硫酸氢盐修饰后PCR扩增所需的组件。提供足够的试剂以使用适当的对照品分析25个样品。
U引物组5 μM 每个引物(25X)35 μL(中性帽)90513 -15°C至-25°C
M引物组5 μM 每个引物(25X)35 μL(红色帽)90514 -15°C至-25°C
W引物组5 μM 每个引物(25X)35 μL(绿色帽)90515 -15°C至-25°C
U对照DNA0.1 μg/μL 50 μL(白色帽)90393 -15°C至-25°C
M对照DNA0.1 μg/μL 50 μL(红色帽)90394 -15°C至-25°C
W对照DNA0.05 μg/μL 50 μL(绿色帽)90395 -15°C至-25°C
通用10X PCR缓冲液265 μL(蓝色帽)90396 -15°C至-25°C
U引物组5 μM 每个引物(25X)35 μL(中性帽)90513 -15°C至-25°C
M引物组5 μM 每个引物(25X)35 μL(红色帽)90514 -15°C至-25°C
W引物组5 μM 每个引物(25X)35 μL(绿色帽)90515 -15°C至-25°C
U对照DNA0.1 μg/μL 50 μL(白色帽)90393 -15°C至-25°C
M对照DNA0.1 μg/μL 50 μL(红色帽)90394 -15°C至-25°C
W对照DNA0.05 μg/μL 50 μL(绿色帽)90395 -15°C至-25°C
通用10X PCR缓冲液265 μL(蓝色帽)90396 -15°C至-25°C
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。