主要文件
RW0309000
Millipore
MCE膜过滤器,孔径0.2 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
别名:
Reinforced Membrane Filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
品質等級
描述
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
過濾器直徑
90 mm
厚度
200 μm
孔徑
0.2 μm pore size
75 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Prefiltration before 0.22 μm membrane filtration
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3