Merck
58188
纤维素滤膜
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
材料
cellulose
包裝
pkg of 100
直徑
47 mm
孔徑
0.22 μm
相关类别
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)