主要文件
QUVLQSL01
Milli-Q
光氧化UV灯
For Milli-Q® Gradient / Synthesis / Element water systems (<2001)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
特點
photooxidation of organic compounds
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
光氧化UV灯用于氧化有机物。该光氧化UV灯可与Milli-Q®梯度 / 合成/元素系统(<2001)配合使用。
應用
经该UV灯处理的水不含有机污染物,适用于对有机物敏感的所有应用(HPLC等)
特點和優勢
  • 原装Milli-Q®耗材,用于更换QUVLQSL01-光氧化UV灯。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany