Merck
所有图片(4)
主要文件
PYR0MATKIT
Millipore
PyroMAT®白介素内毒素酶联免疫反应试剂盒
Reagents and Interleukin-6 ELISA kit for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
Agency
EP Chapter 2.6.30
质量水平
特点
ready-to-use
包装
pkg of 1 kit
制造商/商品名称
PyroMAT®
应用
pharmaceutical
pyrogen testing
相容性
configured for PyroMAT®
运输
ambient
储存温度
2-8°C
适用性
pyrogenic bacteria
一般描述
PYROMAT® 系统是一种即用型体外溶液,适用于以单核细胞激活试验(MAT)进行的热原检测。它基于Mono-Mac-6 细胞系和白细胞介素6 (IL-6) 读数指标(read out)。在接触受污染样品的热原时,人单核细胞产生白细胞介素6 (IL-6),后者可用酶联免疫吸附测定法(ELISA)检测。该试剂盒含有制备样品、培养单核细胞和ELISA 检测所需的试剂。
应用
PYROMAT® 系统用于确保注射药品和医疗设备的安全性。
特点和优势
即用型试剂盒
组分
  • 96孔板,无内毒素水,RMPI 培养基
  • IL-6 ELISA 试剂盒和培养板
储存及稳定性
2-8°C
推荐产品
与 PYROMAT® 细胞 (PYR0MATCELLS)、内毒素参考标准品 (144.161.0001)、NEP 对照 (MATHKSA、 MATFLAGELLIN) 和 IL6 对照 (PYR0MATIL6)一起使用
法律信息
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1