Merck
所有图片(6)
主要文件
PYR0MATIL6
Millipore
PyroMAT®白细胞介素IL-6 标准品
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
Agency
EP Chapter 2.6.30
质量水平
包装
pkg of 1 vial
制造商/商品名称
PyroMAT®
应用
pharmaceutical
pyrogen testing
相容性
configured for PyroMAT®
运输
ambient
储存温度
2-8°C
适用性
pyrogenic bacteria
一般描述
PYROMAT® IL-6 对照品是一种以缓冲的防腐剂保存的重组人白细胞介素6 (IL-6),以冻干形式提供。该产品用于 IL?6 ELISA中的对照反应。PYROMAT® 系统是一种即用型溶液,适用于以单核细胞激活试验进行的热原检测。
应用
PYROMAT® IL-6对照品用于PYROMAT® 系统(热原检测的单核细胞激活试验 )的产品特定验证,用于评估产品是否干扰ELISA检测法。
特点和优势
  • 易于重悬
  • 与PYROMAT® 系统中的ELISA试剂盒一起使用
组分
以缓冲的防腐剂保存的重组人IL-6,以冻干形式提供
重悬
  • 用无内毒素水复溶IL-6对照品。复溶体积见于西林瓶标签。
  • 在稀释前轻微搅拌15分钟。
  • 如果需要等分样品:一个西林瓶可以制备20份等分样品。
推荐产品
与PYROMAT® 试剂盒(PYR0MATKIT)一起使用
法律信息
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3