PTEP06H48
Millicell® 6 孔悬挂细胞培养小室
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
别名:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
登录查看公司和协议定价
所有图片(6)
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
推荐产品
物料
polystyrene housing
translucent PET membrane
质量水平
无菌性
γ-irradiated
sterile
特点
0.2x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
参数
37 °C max. temp.
技术
cell migration: suitable
高度
15.5 mm
直径
24 mm
insert maximum volume
4 mL
插入培养小室工作体积
2 mL
尺寸
6 wells
表面积
4.5 cm2
颜色
translucent membrane
孔径
8.0 μm
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
一般描述
Millicell®悬挂式细胞培养小室配备聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜,特别适合各种细胞类型的生长和分化。这种独立灭菌和包装的培养小室具有8.0 μm 膜孔径,适合大多数6孔塑料组织培养板。
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell® 组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形。
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell® 组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形。
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
应用
- 血管再生
- 趋化
- 迁移/侵袭
- 饲养层
- 荧光检测/免疫组织化学
- 肿瘤细胞转移和侵袭
法律信息
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
商品
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.