Key Documents
MACAC0RS5
Millipore
96孔收集板
96-well receiver trays with lids for Millicell®-96 Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
别名:
96-well collection plate, Collection plate, Microplate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene
品質等級
無菌
sterile
特點
lid
製造商/商標名
Millicell®
參數
250-300 μL sample volume
技術
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
過濾面積
0.28 cm2
板尺寸
96 wells
輸入
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
運輸包裝
ambient
一般說明
Millicell细胞培养嵌套板是一种专利装置,旨在支持内皮细胞和上皮细胞系(包括CaCo-2)的细胞生长和分化。
Millicell装置具有0.4 µm PCF和各种PET膜孔径。该板旨在最大程度地方便用户,并结合了诸如顶端辅助以更容易移液和基底外侧进入的功能。为了降低污染细胞单层的风险,薄膜板有支脚,使板子在从补料托盘拆下时高于工作表面。泪滴形接收器孔可消除板组装时的气泡。
优化Millicell平板以生长和维持高完整性的细胞单层。在Millicell平板膜上生长的细胞比在塑料上生长的更好,因为细胞从顶侧和基底外侧都得到营养。更加密切地模拟了体内细胞生长和功能。Millicell平板设计用于分析以及细胞生长,可以手动使用,也可以与自动细胞接种、补料和洗涤系统一起使用
有了这个完整的系统,您可以在一个膜底平板中生长、补料和分析细胞。该板可与单孔或多孔补料盘一起使用。在进行转运分析时,只需将培养板转换成分析用的多孔转运托盘。
这种流线型设计增强了下列功能:
- 接种和补料系统
- 自动液体处理系统和跨度移液器
- 基底外侧和顶端进入细胞
- 跨膜电阻(TEER)测量系统
成分
96孔运输托盘(5),盖(5)
其他說明
自动化兼容:是
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
实验方案
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
查看所有结果