主要文件
PR0G00001
Milli-Q
Progard®预处理柱
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
别名:
Progard® 1 预处理柱(短)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
polypropylene (and EPDM)
质量水平
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Progard®
高度
21 cm (8.3 in.)
卤代烷残留物
<1 ppm (Cl2)
相容性
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
运输
ambient
一般描述
Progard ®1 预处理套件旨在通过去除自来水中的大颗粒、有机化合物和游离氯对水进行预处理。这可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。
Progard® 1预处理套件可确保优化的系统使用寿命和性能。
及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
设计用于Direct-Q®, Elix® 和 RiOs 5/8/16水纯化系统。
应用
去除自来水中的有机物、游离氯、颗粒和胶体,以保护反渗透膜。
特点和优势
  • Progard® 1预处理套件由聚丙烯和EPDM制成。
  • 适用于淤泥密度指数(SDI)<5、Cl2 <1 ppm的自来水给水。
  • 天然活性炭介质具有较高的表面积和吸附动力学,可耐受含有高达1 ppm的氯的给水。
  • 深度过滤介质具有高容量和优化的胶体截留能力,可耐受SDI高达5的给水。
  • 掺入特别选择的多磷酸盐,可避免结垢,不会释放离子。
组分
三种纯化介质的组合:
  • 活性炭去除游离氯和有机化合物
  • 深度过滤介质去除了颗粒和胶体
  • 防垢剂可将形成水垢的风险降至最低
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany