主要文件
PLBC04710
Millipore
再生纤维素膜滤器,3 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 47 mm
别名:
超滤盘,3 kDa NMW
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
regenerated cellulose membrane
品質等級
製造商/商標名
Ultracel®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
17.3 cm2
基質
Ultracel®
孔徑
3 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1