文件
XX3002510
Millipore
过滤器支架支撑筛网,不锈钢
Accessories for filter holders for sample preparation.
别名:
Support screen
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
stainless steel
品質等級
直徑
25 mm
相容性
for use with Swinny 13
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
超净并通过挤压瓶分配少量溶剂。这种手压操作分配器的特征是过滤器支架配有输送管。用于将过滤后的溶剂直接作用于表面。
特点&优点:
•集成手动泵无需外部泵
•可容纳高达1L的溶剂
应用:
污染分析前的溶剂过滤,机加工部件和收集容器的溶剂冲洗
XX6602500溶剂过滤分配器
更换部件
XX6602501烧瓶和氯丁橡胶塞
XX3002502过滤器支架垫圈,PTFE
XX3002510过滤器支架支撑筛,不锈钢