Merck
所有图片(4)
文件
PD1504700
Millipore
PetriSlides
For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
别名:
用于膜过滤的培养皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
材料
cellulose membrane
clear device
polystyrene slide
品質等級
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Petrislides
包裝
pkg of (100 units)
技術
sterile filtration: suitable
輸入
sample(s) (environmental)
應用
bioburden testing
(Beverages, Water)
相容性
Membrane filtration
運輸包裝
ambient
一般說明
PetriSlides是适用于微生物污染检查的透明装置。它们是标准尺寸培养皿的替代品,并且与膜过滤器兼容。PetriSlides将过滤器牢固固定在适当位置。它们的透明盖允许进行显微镜检查。带有圆角的矩形底座使其易于安装在显微镜载物台上。
應用
PetriSlides用于分析水和饮料样品中的微生物污染。它们是供试过滤器的储存和检查容器。
访问文档库
实验方案
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.