主要文件
XX1002535
Millipore
垫圈,PTFE涂层
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
PTFE gasket
质量水平
直径
25 mm
运输
ambient
一般描述
25 MM套件
25 MM – XX1002500
玻璃微量分析过滤支架用于颗粒物或生物污染分析的小容量液体样品的真空过滤。
本品为由以下物品组成的套件:
(目录号,描述)
XX1002514-漏斗,15 mL,硼硅酸盐玻璃
XX1002503-弹簧夹,25 mm,铝制
XX1002502-带塞子的熔块玻璃底座,25 mm
特点 & 优点:
•体积刻度清楚地表明样品体积
•过滤器支架可用于熔块玻璃或不锈钢
应用:
污染分析(不适用于厚预过滤器或易燃液体)
25 MM – XX1002530
玻璃微量分析过滤器支架用于真空过滤小体积液体样品以进行颗粒物或生物污染分析。
本品是由以下物品组成的套件:
(目录号,描述)
XX1002532-底塞&不锈钢筛
XX1002503-弹簧夹,25 mm,铝制
XX1002502-带塞子的熔块玻璃底座,25 mm
特征 & 优点:
•体积刻度清楚地表明了样品体积
•熔块玻璃或不锈钢中可用的过滤器支架
应用:
污染分析(不适用于厚预过滤器或易燃液体)
25 mm附件
25 MM – XX1002514、XX1002505、XX1002502、XX1002532、XX1002535、XX1002503、XX1002508
玻璃微量分析过滤器支架用于颗粒物或生物污染分析的小体积液体样品的真空过滤。
本品是玻璃微量分析过滤器支架的附件。
特征&优点:
•体积刻度清楚地表明了样品体积
•熔块玻璃或不锈钢中可用的过滤器支架
应用:
污染分析(不适用于厚预过滤器或易燃液体)
应用
样品制备用换膜过滤器配件。