物料
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 18 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.3 cm (0.90 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
0.11 m2
膜面积
0.11 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel® (Membrane)
孔径
10 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3 过滤装置是先进的高性能膜包,特别适合当今较高滴度的治疗性抗体以及需要更高操作压力、温度和腐蚀性清洗操作的要求更苛刻的过滤过程。
Pellicon® 3膜包和Ultracel®膜一起用于过滤治疗性蛋白(如单克隆抗体)以及重组和非重组蛋白。
该P3C010C01 Pellicon® 3超滤设备孔尺寸为10 kDa NMWCO,过滤面积为0.11 m2,配备PLCGC膜,设备尺寸为0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
Pellicon® 3膜包和Ultracel®膜一起用于过滤治疗性蛋白(如单克隆抗体)以及重组和非重组蛋白。
该P3C010C01 Pellicon® 3超滤设备孔尺寸为10 kDa NMWCO,过滤面积为0.11 m2,配备PLCGC膜,设备尺寸为0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特点和优势
- 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
- 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
- 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
- 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
- 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
- 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
- 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他说明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析说明
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Mallory C Kiefer et al.
mSphere, 5(2) (2020-04-03)
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is a major diarrheal pathogen in children in low- to middle-income countries. Previous studies have identified heat-stable enterotoxin (ST)-producing ETEC as one of the major diarrhea-causing pathogens in children younger than five years. In this study