主要文件
P3C030C01
Millipore
带Ultracel® 膜的Pellicon® 3 盒式超滤膜包
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.11 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104903
eCl@ss:
32031602
物料
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 18 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
2.3 cm (0.90 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
0.11 m2
膜面积
0.11 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel® (Membrane)
孔径
30 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3 过滤装置是先进的高性能膜包,特别适合当今’较高滴度的治疗性抗体以及需要更高操作压力、温度和腐蚀性清洗操作的要求更苛刻的过滤过程。
Pellicon® 3 膜包和Ultracel®膜一起用于过滤治疗性蛋白(如单克隆抗体)以及重组和非重组蛋白。
该P3C030C00 Pellicon® 3 超滤设备孔尺寸为30 kDa NMWCO,过滤面积为 0.11 m2,配备PLCTK膜,设备尺寸为 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特点和优势
  • 坚固耐用&可靠– 特别适合当今要求更苛刻的过滤过程
  • 高性能 – 产生良好的分离度、产量和耐背压性
  • 最优产品回收率– 借助经过实践检验的膜技术
  • 物无空孔技术 – 领先的膜解决任何分离难题
  • 无缺陷、良好的附着 –Ultracel®采用在多微孔基质上浇筑的复合材料膜
  • 自动化生产– 提供无与伦比的性能、一致性和稳定性
  • 容易安装&维护 – 安装和维护简单
其他说明
这些产品在符合药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析说明
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
查看所有结果