主要文件
P3C010C10
Millipore
带Ultracel® 膜的Pellicon® 3 盒式超滤膜包
filtration area 1.14 m2, NMWCO 10 kDa
别名:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 10 kDa Membrane, C screen, 1.14 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104903
eCl@ss:
32031602
物料
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
质量水平
特点
holdup volume 170 mL (in feed channel)
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
高度
3.8 cm (1.51 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
宽度
17.8 cm (7 in.)
过滤面积
1.14 m2
膜面积
1.14 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel® (Membrane)
孔径
10 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3 过滤装置是先进的高性能膜包,特别适合当今’较高滴度的治疗性抗体,能耐受较高的操作压力、温度并可满足苛刻清洗要求。
Pellicon® 3 膜包(装Ultracel®膜)用于过滤治疗性蛋白(如单克隆抗体)以及重组和非重组蛋白。
该P3C010C10 Pellicon® 3 超滤装置孔径10 kDa NMWCO,过滤面积为 1.14 m2,配备PLCGC膜,尺寸为 2.4 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L)。
特点和优势
  • 坚固&可靠–非常适合当今要求更高的过滤工艺
  • 高性能–具有优异的分辨率、产量和抗背压性能
  • 最佳的产品回收率–得益于成熟的膜技术
  • 无空隙技术–尖端的膜几乎解决了任何分离难题
  • 无缺陷,优异的附着力–Ultracel®使用铸造在微孔基底上的复合膜
  • 自动化制造–提供无与伦比的性能、一致性和可靠性
  • 易于安装 & 维护-安装和维护简单
其他说明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
分析说明
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1