Key Documents
P2C300C05
Millipore
Pellicon® 2超滤膜包
filtration area 0.5 m2, NMWCO 300 kDa
别名:
Pellicon 2 Cassette Ultrafiltration Module PLCMK C 0.5 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (forward)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
寬度
17.8 cm (7.0 in.)
過濾面積
0.5 m2
膜標稱面積
0.5 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Ultracel®
孔徑
300 kDa NMWCO
pH值
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 2 PLCMK超滤膜包树立了盒式切向流过滤装置的标准。P2C300C05专门设计用于工艺放大和应用开发。
密理博(Millipore)的PLCMK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。无空隙膜的优势是处理更快、产率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包的过滤面积0.5 m2,孔径300 kDa NMWCO。
應用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
  • 蛋白质溶液
  • 多糖溶液
  • 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
  • 细胞培养物和裂解产物
  • 胶体悬浮液
  • 病毒培养物
特點和優勢
  • C型筛网(粗筛)
  • 先进的无空隙膜可应对任意分离挑战
  • 短流路结构的通量更大、分离度更高
  • 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
  • 可预估性、快速、可放大工艺
  • 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
  • 分离度更高、收率更好、优异的抗反压能力
  • Ultracel膜是以微孔基底为支撑的复合型膜,构成性能优越的无缺陷膜
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析報告
可提取物质量:水冲洗后测定
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2