物料
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
长度
21 cm (8.3 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
0.1 m2
滤膜标称面积
0.1 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Biomax®
孔径
300 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millipore′s BIOMAX 100聚醚砜膜具有无空隙结构,可防止溶质通过通常与传统超滤膜薄皮下空隙相关的微缺陷泄漏。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。这些无空隙膜具有快速、高产率加工和较小系统的优点。
Pellicon® 2 Mini 超滤 BIOMAX膜组件的过滤面积为0.1 m2,孔径为300 kDa NMWCO。
应用
- 蛋白质溶液
- 多糖溶液
- 病毒悬浮液
收获、清洗或澄清:
- 细胞培养物和裂解物
- 胶体悬浮液
- 病毒培养物
特点和优势
- C型筛网(粗筛网)
- 领先的无空隙膜,几乎可以匹配任何分离挑战
- 流动路径短,具有更高通量和更高分辨率的分离能力
- 提供流程优化能力的流道配置选择
- 可预测、快速、放大
- 真正的线性可扩展性,从实验室大小的模块到处理数千升的工业组件
- 具有更高分辨率、更高产量和卓越的抗背压性能
- Ultracel膜是浇铸在微孔基底上的复合膜,用于无缺陷膜,具有优异的性能
其他说明
分析说明
WGK
WGK 2
商品
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.