材料
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
寬度
5.6 cm (2.2 in.)
過濾面積
0.1 m2
膜標稱面積
0.1 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Ultracel®
孔徑
100 kDa NMWCO
pH值
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 2超滤膜包(PLCHK膜,Mini型)树立了盒式切向流过滤装置的标准。P2C100C01设计时考虑了工艺放大和应用开发的用途。
密理博(Millipore)的PLCHK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这种无空隙的滤膜渗透性更高,因而通量更大,截留率没有损失或更加优异。无空隙膜的优势是处理更快、产率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包(Mini型)过滤面积0.1 m2,孔径100 kDa NMWCO(截留分子量)。
密理博(Millipore)的PLCHK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这种无空隙的滤膜渗透性更高,因而通量更大,截留率没有损失或更加优异。无空隙膜的优势是处理更快、产率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包(Mini型)过滤面积0.1 m2,孔径100 kDa NMWCO(截留分子量)。
應用
浓缩、脱盐或缓冲液置换:
收获、清洗或澄清:
- 蛋白溶液
- 多糖溶液
- 病毒悬液
收获、清洗或澄清:
- 细胞培养物和裂解物
- 胶体悬液
- 病毒培养物
特點和優勢
- C型筛网(粗筛)
- 先进的无空隙膜可应对任意分离挑战
- 短流路结构的通量更大、分离度更高
- 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
- 可预估性、快速、可放大工艺
- 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
- 分离度更高、收率更好、优异的抗反压能力
- Ultracel膜是以微孔基底为支撑的复合型膜,构成性能优越的无缺陷膜
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析報告
重量法测定可提取物:冲水后检测
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2