生物来源
plant (Thapsia garganica)
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid film
溶解性
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 研究其对肝癌细胞中环化酶相关蛋白质2(CAP2)表达的影响
- 使用ARPE-19细胞(人视网膜色素上皮细胞)进行细胞活力测试
- 研究其对原发性肝细胞磷脂2(LCN2)糖基化的影响
- 研究细胞内质网 (ER) 钙消耗的后果
- 研究其对大鼠支持细胞中金属蛋白酶组织抑制剂-1 (TIMP-1) mRNA表达的影响
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)