Key Documents
MXRJ100TA
Millipore
100 L Power MIX 不锈钢推车,带温度传感器、ASME
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
材料
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
高度
1310 mm
51.59 in. (1310,7 mm)
寬度
32 in. (812,8 mm)
深度
40.69 in. (1033.5 mm)
重量
550 lb (250 kg)