Key Documents
MXRMTR2K
Millipore
马达,Mobius ® Power MIX 1000/2000
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC 輸入
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box)
230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
品質等級
材料
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
參數
4-30 °C temperature
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
電纜長度
12 ft (3.65 m)
重量
30.4 lb (13.8 kg)
耗電量
0.55 kW
相容性
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
規格
CSA, CE, UL
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany