Key Documents
MSSLBPC
Millipore
Multiscreen® 96孔板,聚碳酸酯膜
pore size 0.4 μm, non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
材料
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
品質等級
描述
This clear 96 well filter plate has a Polycarbonate membrane used for Aqueous solubility assays. Comes in a pack of 10.
無菌
non-sterile
產品線
MultiScreen®
特點
lid
製造商/商標名
MultiScreen®
參數
50-250 μL sample volume (per well)
技術
solubility assay: suitable
板尺寸
96 wells
孔最大容積
300 μL
有效容積
50-250 μL
孔徑
0.4 μm pore size
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
運輸包裝
ambient
一般說明
无论您’的应用是什么,密理博都为满足您的具体应用需求开发出适用的过滤板。MultiScreen过滤板长期以来一直都是促进药物研发和生命科学研究的可靠工具。
HTS 过滤板(以 MS 开头的货号)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的大呑吐量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
- Millipore’s的新型MultiScreen HTS+大流量过滤板设计减轻了非特异性结合,减小了背景噪音和信号强度的差异,尤其是对生化筛选测定。
传统过滤板(以 MA 开头的板货号)
- 传统的多孔设计对要求将滤膜浸入测定皿的许多应用特别有价值。易于拆卸的下排水管和独特的板设计是Elispot、PAMPA、细胞筛选(迁移、侵袭或趋化性)或topcount检测用户等分析的理想选择。
配件 – MultiScreenHTS真空多联装置
- MultiScreenHTS真空多联装置专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。这一组合提供了优化的过滤特征以及无缝自动化整合。
Millicell测定板
- 除了传统的测定板,过滤板还有配装细胞培养皿的型号,用于培养和测定悬浮的和粘附的细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
过滤器代码:PC
應用
研究类别
核酸
外觀
色码:透明
其他說明
自动化兼容:是
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
相关内容
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.