主要文件
MMSUPREMV
Millipore
MILLIFLEX OASIS®膜支架拆除工具
for use with Milliflex Oasis® pumps
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 unit
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
应用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® pumps
运输
ambient
一般描述
MILLIFLEX OASIS ®过滤系统提供了一种简化和保障微生物测试过程的解决方案,具有优良的生产力、结果可靠性和法规遵从性。每个MILLIFLEX OASIS®过滤装置包括一个膜支架,样品过滤后膜支架即可丢弃。MILLIFLEX OASIS®膜支架拆除工具是一个配件,用于简化膜支架的拆除。
应用
MILLIFLEX OASIS ®系统可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律信息
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany