Merck
所有图片(7)
主要文件
MMHVWP124
Millipore
Milliflex Oasis®过滤装置
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, white filter, volume 100 mL
别名:
用于生物负荷试验的无菌膜过滤装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
材料
PVDF membrane
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
品質等級
agency
EP, USP, JP
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
包裝
pack of 24
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
過濾器直徑
49 mm
漏斗容量
100 mL
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm pore size
應用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® System
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milliflex Oasis® 100 mL滤杯是一种即用型电子束辐照过滤器,将漏斗和滤膜整合到一件装置中,为微生物负荷试验提供完整解决方案。滤杯由丁苯共聚物制成,滤膜由聚偏氟乙烯(PVDF)制成孔径0.45 μm、直径49mm的白色光面膜。MILLIFLEX OASIS®滤膜的表面积几乎是标准膜的两倍,从而能够更快地过滤,并且无需使用任何工具即可轻松地将漏斗与膜分离。过滤后滤膜凸起代表它保持完整,并且防止它放置到培养基上时有气泡困住。
PVDF滤膜具有广泛的化学相容性,低蛋白吸附性。
MILLIFLEX® PROTACT特色设计保护样品免遭二次污染,使膜和琼脂完美贴合,带来最可靠结果。专利所有的密封滤膜可避免出现其它过滤系统常见的侧漏现象,保证稳健结果。
MILLIFLEX® AZURE特色设计结合透明的杯体和环绕一圈的液位指示,方便从任意角度轻松倒液。创新的组件设计可防止任何漏液或样品从膜旁侧漏,保证过滤稳定适当的样品体积。
MILLIFLEX® RACK&STACK特色设计包括用于保证安全转移和培养的锁扣盖。
應用
Milliflex Oasis® 100 mL漏斗与PVDF膜用于生物负荷测试。PVDF过滤器具有广泛的化学相容性,设计用于含抗微生物剂的样品。它广泛应用于制药、化妆品和酿造工业。
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.