MABT110
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, BC-3
别名:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Aggrecan core protein 2
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
一般描述
聚集蛋白聚糖(CSPG1、CSPCP或CSPGCP)是属于letican蛋白家族的硫酸软骨素蛋白聚糖。聚集蛋白聚糖是一个大的球形结构,包含多个结构域,包括碳水化合物识别结构域。补体结合蛋白结构域;免疫球蛋白结构域;蛋白聚糖串联重复序列;在某些情况下,EGF样结构域。它可以被聚集蛋白聚糖酶降解。聚集蛋白聚糖的N末端在连接蛋白存在下结合ECM透明质酸,并形成复杂的聚集体,而C末端结合许多其他ECM蛋白,包括腱生蛋白、糖脂和纤维蛋白。聚集蛋白聚糖是软骨组织的主要成分,它通过维持软骨的粘弹性使该组织能够承受压缩。聚集蛋白聚糖还可以通过促进发育中的中枢神经系统中神经周围网的形成来促进神经成熟和可塑性。
特异性
该抗体检测聚集蛋白聚糖酶切割的聚集蛋白聚糖中的Args新表位序列(Tortella,M.D.,et al.(1999).Science.284(5420):1664-1666.)。
免疫原
对应于人聚集蛋白聚糖新表位的线性肽。
表位:Args新表位序列
应用
抗聚集蛋白聚糖(新表位)抗体,克隆BC-3可检测聚集蛋白聚糖(新表位)水平,&已发布&验证可用于蛋白质印迹&IHC。
研究子类别
ECM蛋白
ECM蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在人软骨细胞裂解物中检测到聚集蛋白聚糖新表位。
质量
通过蛋白质印迹法在SW1353细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg SW1353细胞裂解物中检测到聚集蛋白聚糖新表位。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg SW1353细胞裂解物中检测到聚集蛋白聚糖新表位。
目标描述
观测分子量〜60 kDa。Uniprot描述了~250 kDa、~246 kDa和~239 kDa的三种亚型,聚集蛋白聚糖被聚集蛋白聚糖酶降解为~60 kDa蛋白和其他更高分子量的产物(Lemons,M.L.et al.(2001).J Neurosci. 21(13):4772-4781.Forsang, A. J. et al. (1995).Biochem J. 310(Pt 1):337-343.)。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析说明
对照
SW1353细胞裂解物
SW1353细胞裂解物
其他说明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1