主要文件
MABF2073
Sigma-Aldrich
狂犬病病毒CVS-11抗体,克隆509-6
clone 509-6, from mouse
别名:
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus, Rabies virus strain CVS-11
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
509-6, monoclonal
物種活性
rabies virus
物種活性(以同源性預測)
all
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
同型
IgG2aκ
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
糖蛋白(UniProt:O92284)由狂犬病病毒CVS-11株的G基因编码。糖蛋白是一种单通道I型膜蛋白,属于狂犬病病毒糖蛋白家族。它将病毒附着在宿主细胞受体上,诱导病毒颗粒的内吞作用。在内体中,酸性pH诱导糖蛋白三聚体的构象变化,从而触发病毒与细胞膜之间的融合。 据报道,肌肉形式的烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR)、神经元细胞粘附分子(NCAM)和p75神经营养因子受体(p75NTR)可结合糖蛋白,从而促进狂犬病毒进入细胞。糖蛋白结构包括病毒颗粒表面(aa 20-459)、螺旋区(aa 460-480)和病毒颗粒内(aa 481-524)。据报道,精氨酸352与狂犬病病毒的致病性有关,其突变会减弱病毒。糖蛋白被宿主糖基化和棕榈酰化,糖基化被认为是糖蛋白在细胞表面输出的关键。克隆509-6可中和所有狂犬病病毒固定毒株和街毒株,但从蝙蝠中分离的一些病毒株除外。该克隆的构象抗原位点I位于aa 231。(参考文献:Wiktor, TJ and Koprowski, H (1980).J. Exp.Med. 152: 99-112; Marissen, WE et al (2005).J. Virol.79(8): 4672 4678)。
特異性
克隆509-6在表达狂犬病蛋白的L929细胞中检测到狂犬病病毒CVS-11株的糖蛋白。在野生型L929细胞中未检测到糖蛋白。
免疫原
β-丙内酯灭活狂犬病病毒CVS-11株(RABV)。
應用
中和分析:代表性批次可中和狂犬病病毒 (Schumacher, C.L., et. al. (1989).J Clin Invest. 84(3):971-5; Bunschoten, H., et. al. (1989).J Gen.Virol.70 ( Pt 2):291-8; Marissen, W.E., et. al. (2005).J Virol.79(8):4672-8)。
ELISA分析:代表性批次在ELISA应用中检测到狂犬病病毒(Marissen, W.E., et. al. (2005).J Virol.79(8):4672-8)。
荧光激活细胞分选分析:代表性批次在荧光激活细胞分选(FACS)应用中检测到狂犬病病毒(Marissen, W.E., et. al. (2005).J Virol.79(8):4672-8)。
狂犬病病毒抗体(克隆509-6,货号MABF2073)是一种检测狂犬病病毒CVS-11株糖蛋白的小鼠单克隆抗体,经测试可用于ELISA、流式细胞术、荧光激活细胞分选(FACS)和中和。
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过流式细胞术对表达狂犬病蛋白的L929细胞和L929(WT)细胞进行了评估。
流式细胞分析:1 µg/mL的该抗体在100万个表达狂犬病蛋白的L929细胞中检测到狂犬病病毒糖蛋白。
標靶描述
计算分子量为58.86 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2a,溶于不含叠氮化物的PBS中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2