主要文件
MABF2038
Sigma-Aldrich
抗-狂犬病病毒抗体,克隆802
clone 802, from mouse
别名:
Glycoprotein G Rabies Virus
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
802, monoclonal
物種活性
rabies virus
物種活性(以同源性預測)
all
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2bκ
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
糖蛋白(UniProt:P03524,源自Evelyn-Rokitnicki-Abelseth(ERA)株狂犬病病毒)由G基因编码。狂犬病病毒属于狂犬病病毒属病毒血清群。狂犬病病毒的糖蛋白是一种同源三聚体,单通I型膜蛋白,可将病毒附着到宿主细胞受体上,从而诱导病毒体的内吞作用。在内体中,酸性pH诱导糖蛋白三聚体的构象变化,从而触发病毒与细胞膜之间的融合。已经显示烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)、神经元细胞粘附分子(NCAM)和p75神经营养蛋白受体(p75NTR)结合糖蛋白并促进狂犬病病毒进入细胞。精氨酸352被认为与狂犬病病毒的致病性高度相关,并且该位点的突变显著减弱了病毒。狂犬病病毒糖蛋白与信号肽(aa 1-19)合成,随后将其裂解。它具有两个拓扑结构域(aa 20-459病毒体表面;481-524病毒内体)和一个螺旋结构域(aa 460-480)。病毒糖蛋白的糖基化被认为对于糖蛋白在细胞表面的输出至关重要。显示克隆802识别大多数狂犬病病毒株,但是它不显示中和活性。(参考文献:Schumacher, CL et al. (1989).J. Clin. Invest. 84(3); 971-975; Bunschoten, H et al. (1989).J. Gen.Virol.70(2); 291-298)。
特異性
克隆802可检测狂犬病病毒(ERA株)的糖蛋白。该克隆在体外不显示中和活性。
免疫原
β-丙内酯灭活的狂犬病病毒(ERA株)。
應用
免疫组织化学分析:一个代表性批次在CVS-24感染小鼠和正常小鼠组织中检测到狂犬病病毒(由Ertl Lab,Wistar Institute,Philadelphia,PA USA提供)。
研究类别
炎症 & 免疫学
该小鼠抗狂犬病毒单克隆抗体,克隆802,目录号MABF2038,是一种小鼠单克隆抗体,可检测狂犬病毒糖蛋白,并已用于免疫组织化学检验。
品質
亚型检测: 通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体的鉴别为小鼠IgG2b。
標靶描述
计算分子量58.66 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2b,溶于不含防腐剂的PBS中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash