MABE953
抗磷酸化RNA Pol II(Ser2),克隆3E7C7抗体
clone 3E7C7, from rat
别名:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
登录查看公司和协议定价
所有图片(4)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
rat
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
3E7C7, monoclonal
种属反应性
monkey, canine, human, rat, mouse
技术
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer2)
基因信息
human ... POLR2A(5430)
一般描述
RNA聚合酶 II(RNAPII或 Pol II)是负责将蛋白质编码基因从DNA转录到RNA的多亚基酶。转录起始需要通过活化剂和染色质重塑因子的诱导,将完整的转录机制募集到启动子上。RNAPII 可以协调10至14个亚基。该复合物可与基因的启动子区域以及各种元件和转录因子相互作用。聚合酶的DNA结合结构域是一个TFIIB用于定向DNA以便解链和转录的凹槽。随着RNA聚合酶 II(RNAPII或 Pol II)转录复合物研究的扩展,许多研究人员对于采用免疫印迹检测各种蛋白质制剂和柱馏分(column fraction)中的RNAPII产生了兴趣。 HeLa 细胞RNAPII含有10个亚基,最大的亚基在C末端结构域(CTD)中有一个七肽重复序列(PTSPSYS)。在转录过程中,这种大型亚基通过非磷酸化(RNAPIIA)和超磷酸化(RNAPIIO)形式进行循环。RNAPIIA 结合基础转录复合物,并在首个磷酸二酯键合成以前磷酸化形成RNAPIIO形式。这些事件的时机表明,这种磷酸化事件可能作为调节点,研究人员对于以CTD激酶活性来识别转录复合物的成分有很大兴趣。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于在Ser2.磷酸化的人RNA Pol II。
应用
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析:0.5 µg/mL 代表性批次在在10 µg HeLa 细胞核提取物中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2)
蛋白质印迹:一个代表性批次在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2) (Odawara, J., et al. (2011).BMC Genomics.12:516)。
染色质免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次在HeLa细胞裂解液中使磷酸化RNA Pol II(Ser2)免疫沉淀(Odawara, J., et al. (2011).BMC Genomics.12:516.; Maehara, K., et al. (2013)。Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
染色质免疫沉淀测序分析:一个来自独立实验室的代表性批次在HeLa细胞裂解液中使磷酸化RNA Pol II(Ser2)免疫沉淀(Odawara, J., et al. (2011).BMC Genomics.12:516.; Maehara, K., et al. (2013).Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
ELISA分析:一个来自独立实验室的代表性批次在一组未修饰的和修饰的RNA Pol II (Ser2) 蛋白中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2)( Taro Tachibana教授,Cell Engineering Corporation公司)。
免疫细胞化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次的 1:500 稀释液在HeLa细胞中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2)( Taro Tachibana教授,Cell Engineering Corporation公司)。
Alexa Fluor™是 Life Technologies的注册商标。
蛋白质印迹:一个代表性批次在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2) (Odawara, J., et al. (2011).BMC Genomics.12:516)。
染色质免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次在HeLa细胞裂解液中使磷酸化RNA Pol II(Ser2)免疫沉淀(Odawara, J., et al. (2011).BMC Genomics.12:516.; Maehara, K., et al. (2013)。Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
染色质免疫沉淀测序分析:一个来自独立实验室的代表性批次在HeLa细胞裂解液中使磷酸化RNA Pol II(Ser2)免疫沉淀(Odawara, J., et al. (2011).BMC Genomics.12:516.; Maehara, K., et al. (2013).Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
ELISA分析:一个来自独立实验室的代表性批次在一组未修饰的和修饰的RNA Pol II (Ser2) 蛋白中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2)( Taro Tachibana教授,Cell Engineering Corporation公司)。
免疫细胞化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次的 1:500 稀释液在HeLa细胞中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2)( Taro Tachibana教授,Cell Engineering Corporation公司)。
Alexa Fluor™是 Life Technologies的注册商标。
该抗磷酸化RNA Pol II (Ser2)抗体(克隆 3E7C7)经验证可用于蛋白质印迹、ChIP-seq、ELISA, ICC & ChIP检测磷酸化RNA Pol II (Ser2)。
质量
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体可在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2)。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体可在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化RNA Pol II (Ser2)。
目标描述
观测值〜217 kDa
外形
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Yuanfei Shi et al.
Molecular carcinogenesis, 59(9), 1076-1087 (2020-07-22)
The bromodomain and extra-terminal (BET) domain inhibitor JQ1 exerts potent anticancer activity in various cancer cells. However, the resistance to BET inhibitors in leukemia stem cells limits its implication in acute myeloid leukemia (AML). High concentration of triptolide (TPL) presents
Steven P O'Hara et al.
The Journal of biological chemistry, 294(49), 18698-18713 (2019-10-30)
Primary sclerosing cholangitis (PSC) is an idiopathic, progressive cholangiopathy. Cholangiocyte senescence is important in PSC pathogenesis, and we have previously reported that senescence is regulated by the transcription factor ETS proto-oncogene 1 (ETS1) and associated with overexpression of BCL2 like
Steven P O'Hara et al.
The Journal of biological chemistry, 292(12), 4833-4846 (2017-02-12)
Primary sclerosing cholangitis (PSC) is a chronic, fibroinflammatory cholangiopathy (disease of the bile ducts) of unknown pathogenesis. We reported that cholangiocyte senescence features prominently in PSC and that neuroblastoma RAS viral oncogene homolog (NRAS) is activated in PSC cholangiocytes. Additionally
Lucia Maß et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 104(5), 1423-1436 (2020-09-09)
To unravel the function of a protein of interest, it is crucial to asses to what extent it associates via direct interactions or by overlapping expression with other proteins. ROXY1, a land plant-specific glutaredoxin, exerts a function in Arabidopsis flower
Adiel Cohen et al.
The Journal of biological chemistry, 293(21), 8138-8150 (2018-04-11)
The conserved serine/threonine protein kinase target of rapamycin (TOR) is a major regulator of eukaryotic cellular and organismal growth and a valuable target for drug therapy. TOR forms the core of two evolutionary conserved complexes, TOR complex 1 (TORC1) and