主要文件
MABC521
Sigma-Aldrich
XBP1s抗体,克隆143F(活性形式)
clone 143F, from mouse
别名:
X-box-binding protein 1, XBP-1, Tax-responsive element-binding protein 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
143F, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... XBP1(7494)
一般說明
XBP-1,也称X-box结合蛋白1或Tax反应元件结合蛋白5,由基因XBP1/TREB5/XBP2编码,是肝细胞生长、浆细胞分化、免疫球蛋白分泌和未折叠蛋白反应(UPR)所必需的转录因子。XBP-1还通过直接结合UPR元件(UPRE)激活未折叠蛋白反应(UPR)靶基因,从而在内质网应激(ER)期间发挥作用。XBP-1优先在CRE样元件处结合DNA,但也会与一些TPA反应元件(TRE)结合。XBP-1在细胞核中表达。XBP-1缺陷可能与重度情感障碍7(MAFD7)有关,这是一种重度精神疾病,以严重情绪波动为特征,在两种异常情绪状态(躁狂或重度抑郁发作)之间波动。躁狂症伴有欣快、易怒或兴奋的症状,而抑郁症则与情绪低落、动力和精力下降有关。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人XBP-1S,克隆143F(活性形式)的C端。
表位:C端
應用
XBP1s抗体(克隆143F,活性形式)是一种针对XBP1s的抗体,可用于IHC & 蛋白质印迹。
研究子类别
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:来自独立实验室的代表性批次在SK-MM-2、KARPAS 620、NCI-H929和LP-1细胞裂解液中检测到XBP-1S,克隆143F(活性形式)(Maestre, L., et al. (2009).Haematologica.94(3):419-422)。
免疫组织化学分析:来自独立实验室的代表性批次在人扁桃体和淋巴浆细胞中检测到XBP-1S,克隆143F(活性形式)(Maestre, L., et al. (2009).Haematologica.94(3):419-422.)。
品質
通过免疫组化对人皮肤组织进行了评估。
免疫组织化学分析:该抗体的1:50稀释液在人皮肤组织中检测到XBP-1S,即克隆143F(活性形式)。
標靶描述
计算分子量为29 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Clara Lucía León-Annicchiarico et al.
The FEBS journal, 282(18), 3647-3658 (2015-07-15)
Altered metabolism is a hallmark of cancer that opens new therapeutic possibilities. 2-deoxyglucose (2-DG) is a non-metabolizable glucose analog tested in clinical trials and is frequently used in experimental settings to mimic glucose starvation. However, in the present study, conducted